The product impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/360/076/159034-BULK_______ALDRICH__.pdf
Kluczowe dokumenty
159034
Acetohydroxamic acid
98%
Synonim(y):
AHA
Wybierz wielkość
320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
320,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
88-90 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,