Merck
404446
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
greener alternative
Synonim(y):
(R,R)-Jacobsen’s catalyst, Jacobsen’s catalyst
Wybierz wielkość
1 G
230,00 zł
5 G
752,00 zł
25 G
3320,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
230,00 zł
5 G
752,00 zł
25 G
3320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]MnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
635.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
330-332 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Mn](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Mn/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
Klucz InChI
LJVAWOSDJSQANR-OHRASPNLSA-K
Opis ogólny
(R,R)-(-)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride is a metal-salen complex that can catalyze a variety of asymmetric transformations
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride is a catalyst used in the epoxidation of arenes. [1] [2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Salen (Mn)-catalyzed asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins.[3][4][5][6] High enantioselectivities and yields are obtained for a variety of substrates[3], especially cis-alkenes. A few applications include the synthesis of the taxol side chain[7] and cis-1-amino-2-indanol.[8][9] Jacobsen′s catalyst has also been used in the asymmetric α-hydroxylation of silyl enol ethers.[10] Catalyst for the enantioselective epoxidation of a variety of olefins.[10][11]
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A highly potential analogue of jacobsen catalyst with in-built phase transfer capability in enantioselective epoxidation of nonfunctionalized alkenes
Kureshy, Rukhsana I and Noor-ul, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 209, 99-104 (2002)
Enantioselective arene epoxidation under mild conditions by Jacobsen catalyst: The role of protic solvent and co-catalyst in the activation of hydrogen peroxide
Rocha, Mariana, et al.
Applied Catalysis A: General, 460, 116-123 (2013)
Senanayake, C.H. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 3271-3271 (1996)
Adam, W. et al.
Tetrahedron, 37, 6531-6531 (1996)
Zhang, W. Jacobsen, E.N.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2296-2296 (1991)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?