Kluczowe dokumenty
G004715
HPLC Analysis of Jacobsen Catalyst Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (TEA mobile phase)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (95:5:0.2:0.1, A:B:C:D)
column temp.: 25 °C
flow rate: 1.5 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)