Merck
474592
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
Synonim(y):
(R,R)-Co(salen), (R,R)-N,N′-bis(3,5-di-tert-butylosalicylideno)-1,2-cykloheksanodiaminatokobalt(II), Katalizator (R,R)-Jacobsen HKR
Wybierz wielkość
1 G
266,00 zł
5 G
709,00 zł
25 G
2870,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
266,00 zł
5 G
709,00 zł
25 G
2870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
603.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
mp
>350 °C (lit.)
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2C=[N@H]3[C@@H]4CCCC[C@H]4[N@@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m1./s1
Klucz InChI
ZFWPDJKMASHRPT-CITKKJEGSA-L
Zastosowanie
Catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of terminal epoxides[1] and the enantioselective ring opening of meso epoxides.[2]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacobsen, E.N. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 773-773 (1997)
M Tokunaga et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5328), 936-938 (1997-08-15)
Epoxides are versatile building blocks for organic synthesis. However, terminal epoxides are arguably the most important subclass of these compounds, and no general and practical method exists for their production in enantiomerically pure form. Terminal epoxides are available very inexpensively