Merck
183490
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyridine N-oxide
98%
Synonim(y):
1-Oxido-4-fenylopirydyn-1-ium, 1-tlenek 4-fenylopirydyny, N-tlenek p-fenylopirydyny, Tlenek 4-fenylopirydyny
Wybierz wielkość
5 G
476,00 zł
25 G
854,00 zł
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
476,00 zł
25 G
854,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.20
Beilstein:
121493
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
153-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Phenylpyridine N-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate