Przejdź do
900768
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%, powder or crystals
Synonim(y):
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
676,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H40F20N4O6Ti2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1436.73
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
676,50 zł
Cena katalogowa902,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
Application
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this pre-formed chiral ligand-Ti2O2 catalyst complex provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid P5360 or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate 155837 is recommended as a co-catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208108395404404322
description
≥98%
description
powder, <3 μm, 99%
description
97%
description
-
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: barium, reagent type: catalyst
core: titanium
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: titanium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
assay
≥98%
assay
99%
assay
97%
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)