Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-172 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
InChI key
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| mp 169-172 °C (lit.) | mp 89-93 °C (lit.) | mp - | mp 118-120 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol | optical activity [α]20/D +36°, c = 1% in chloroform | optical activity - | optical activity [α]20/D −51°, c = 0.6 in ethanol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?