Wybierz wielkość
722,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
722,00 zł
Polecane produkty
mp
125-129 °C (lit.)
Poziom jakości
rozpuszczalność
DMSO: soluble 250 mg/10 mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.H2O/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);1H2
Klucz InChI
RRDYFCSDPUHYDA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?