Przejdź do
82657
1-Pyrenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Sodium 1-pyrenesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-698-2
Beilstein/REAXYS Number:
3659537
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
233-236 °C (lit.)
fluorescence
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
HCOPYCNNZOWMTD-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Fluorescent probe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)