Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H6Na4O12S4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
610.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3646090
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤15% water
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O12S4.4Na.H2O/c17-29(18,19)11-5-13(31(23,24)25)9-3-4-10-14(32(26,27)28)6-12(30(20,21)22)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10;;;;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
LZDOYGMJVXUZGD-UHFFFAOYSA-J
Application
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate has been used as a ligand or a crystallisation additive in facilitating protein−protein contacts through cation−π interactions.
Other Notes
Fluorescent probe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?