Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
concentration
>50%
mp
77-79 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble, diethyl ether: slightly soluble, water: freely soluble
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
InChI key
PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956), LCK(3932)
General description
Application
Other Notes
remainder naphthalenesulfonic acid, sulfuric acid and water
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?