Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 162,00 zł 121,50 zł |
250 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 508,00 zł 381,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC10H6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-919-2
Beilstein/REAXYS Number:
975575
MDL number:
Assay:
98%
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
167 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O3/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
InChI key
UPHOPMSGKZNELG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| mp 167 °C (dec.) (lit.) | mp 177-181 °C | mp 218-221 °C (lit.) | mp 240-250 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?