Merck
541710
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
97%
Wybierz wielkość
5 G
359,00 zł
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
359,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
245-248 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
Klucz InChI
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, also referred to as 4,4′-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-propanediyl)bis(2-aminophenol), is an aromatic diamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric