Merck
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.00
Beilstein:
1698455
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
ciśnienie pary
7.96 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
gęstość
1.527 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C