Merck
277177
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
Wybierz wielkość
1 G
1170,00 zł
5 G
5210,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1170,00 zł
5 G
5210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03
Beilstein:
1697016
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C
Format
neat
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Opis ogólny
13CH3OH is isotopically enriched form of methyl alcohol.
Zastosowanie
Methyl-13C alcohol is an external reference for the assignment of polymer constitution using nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is used to study the proton transfer processes, which offering possibilities for the quantitative mechanism studies of proton-related catalytic reactions. This isotope-enrich solvent is used to confirm the distribution and arrangement of metals from metal organic frame work (MOF) using host-guest interaction study. Also used as trideuteromethylation reagent for the synthesis of deuterated drugs.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xue Lu Wang et al.
Nature communications, 7, 11918-11918 (2016-06-18)
Proton transfer (PT) processes in solid-liquid phases play central roles throughout chemistry, biology and materials science. Identification of PT routes deep into the realistic catalytic process is experimentally challenging, thus leaving a gap in our understanding. Here we demonstrate an
Sven Bodenstedt et al.
Nature communications, 12(1), 4041-4041 (2021-07-02)
Optically pumped magnetometers (OPMs) based on alkali-atom vapors are ultra-sensitive devices for dc and low-frequency ac magnetic measurements. Here, in combination with fast-field-cycling hardware and high-resolution spectroscopic detection, we demonstrate applicability of OPMs in quantifying nuclear magnetic relaxation phenomena. Relaxation
Monica I Espinosa et al.
Nature communications, 11(1), 5564-5564 (2020-11-06)
Utilising one-carbon substrates such as carbon dioxide, methane, and methanol is vital to address the current climate crisis. Methylotrophic metabolism enables growth and energy generation from methanol, providing an alternative to sugar fermentation. Saccharomyces cerevisiae is an important industrial microorganism