Przejdź do
293091
Methyl-d3-magnesium iodide solution
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
Synonim(y):
Trideutero-methylmagnesium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3MgI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587273
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
form
liquid
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.871 g/mL at 25 °C
application(s)
pharmaceutical
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
InChI key
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
General description
Methyl-d3-magnesium iodide solution 1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
Features
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
523208490318362123
description
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
description
95 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
95 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
density
0.871 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)