Kluczowe dokumenty
324582
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Ethyl-d5 iodide
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
gęstość
2.013 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?