Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2420,00 zł
vapor density
3.3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1420 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99.5 atom % D
autoignition temp.
996 °F
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
3.41 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
pharmaceutical
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-FIBGUPNXSA-N
General description
Packaging
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Other Notes
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.5 atom % D | description 99 atom % D | description 98 atom % D | description 99 atom % D |
| isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+5 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp −94 °C (lit.) | mp −119 °C (lit.) | mp - | mp -119 °C (lit.) |
| density 3.41 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.500 g/mL at 25 °C | density - | density 1.527 g/mL at 25 °C |
| bp 4 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) | bp 4 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?