Przejdź do
375608
2-Bromopropane-d7
98 atom % D
Synonim(y):
Isopropyl-d7 bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2CDBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
liquid
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
density
1.383 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
General description
2-Bromopropane-d7 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR
- High deuterium content for effective labeling
- Enhances the reliability of spectral data
- Non-toxic and safe for laboratory use
Benefits
- Accelerates drug formulation processes
- Improves the quality of NMR results
- Increases the efficiency of research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
491357614874389455
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+7
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4252 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
39091-63-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)