Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3611 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
General description
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description 99 atom % 13C | description 99.5 atom % D | description 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+5 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?