Kluczowe dokumenty
186414
Ethanol-d6
anhydrous, ≥99.5 atom % D
Synonim(y):
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
Wybierz wielkość
463,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
463,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.5-15 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Protokoły
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber
Analiza GC/MS etanolu w piwie o niskiej zawartości alkoholu na SUPELCOWAX® 10 po SPME w przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu włókna PDMS 100 μm
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Is this a liquid ?
1 answer-
Yes, this product is a neat or pure liquid with a density of 0.892 g/mL, as listed in the 'PROPERTIES' section.