Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7660,00 zł
vapor density
1.55 (15 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1277 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
753 °F
technique(s)
protein expression: suitable
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Packaging
Other Notes
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp −93 °C (lit.) | mp -32 °C (lit.) | mp −6 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.9 °F - closed cup
flash_point_c
-6.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?