380709
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl paraben
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
109-112 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Klucz InChI
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3