Przejdź do
484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Synonim(y):
DOWANOL® PPh, Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-222-7
Beilstein/REAXYS Number:
1941356
MDL number:
Assay:
≥93%
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93%
impurities
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
solubility
water: soluble 198 g/L at 20 °C
density
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenoxy
SMILES string
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI key
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Phenoxy-2-propanol (PP), a gycol ether, can be synthesized by reacting propylene oxide with phenol in the presence of Al2O3-MgO/Fe3O4 catalyst. The influence of its anesthetic property on gastropods has been analyzed. Its degradation by microorganisms in different soil types has been investigated.
Application
1-Phenoxy-2-propanol has been used as an additive to saline to induce anesthetic effect on the peripheral tissues isolated from Biomphalaria alexandrina prior to fixation.
Legal Information
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
484326484210484237
description
≥93%
description
≥98.5%
description
≥98.5%
description
≥98.5%
assay
≥93%
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 198 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the thread on the 1 L amber glass bottle?
    1 answer
    1. The thread of this bottle is 45 mm.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Wir benötigen zur Herstellung einer Konservierlösung für Zooplankton Propylene Phenoxetol. Handelt es sich dabei um 1-Phenoxy-2-propanol?
    1 answer
    1. Yes, the Propylene Phenoxetol and the 1-phenoxy-2-propanol are the same material. Note that this product has not been tested for suitability for the preservation of zooplankton. This application will need to be validated by the end user.