Merck
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Azotan palladu, Roztwór dwuazotanu palladu
Wybierz wielkość
10 ML
646,00 zł
50 ML
2300,00 zł
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
646,00 zł
50 ML
2300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NO3)2
Masa cząsteczkowa:
230.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
stężenie
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Klucz InChI
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)