Przejdź do
373567
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate solution
in dilute nitric acid
Synonim(y):
Nitrilooxonium ruthenium(2+) nitrate (1:1:3)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ru(NO)(NO3)x(OH)y, x+y=3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
composition
Ru, 1.5% (typical)
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
concentration
in dilute nitric acid
density
1.07 g/mL at 25 °C
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
[Ru+3]N=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.NO.Ru/c3*2-1(3)4;1-2;/q4*-1;+4
InChI key
VAAILMLOAHTPQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate solution is a stable and water-soluble compound. The presence of the nitrosyl ligand contributes to its distinct reactivity and coordination behavior. Additionally, the compound exhibits characteristic spectroscopic properties that make it valuable in analytical and research applications.
Application
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate solution can be used:
  • As a Ru source to prepare Y2Ru2O7/NiMoO4@NF electrocatalyst by a combined sol–gel and hydrothermal method, which exhibits superior stability for overall water splitting in an alkaline medium.
  • To fabricate bifunctional electrode for Li-air batteries.
  • As a precursor to synthesize ruthenium nanoparticles with variable sizes. It helps to form stable ruthenium nitrite complex avoiding the unwanted metal oxide hydrolysis or precipitation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
935484282766331937
description
in dilute nitric acid
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
97%
description
99.99% trace metals basis
form
liquid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.07 g/mL at 25 °C
density
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
concentration
in dilute nitric acid
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
composition
Ru, 1.5% (typical)
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. 구성: Ru1.5%라고 적혀있는데, 전체 시약에 대한 weight ratio인가요 아니면 molar ratio인가요?
    1 answer
    1. The composition "Ru 1.5%" refers to the weight ratio of ruthenium (Ru) in the entire reagent.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?