Merck
205788
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate
98%
Synonim(y):
Siarczan palladu, Siarczan palladu(2+)
Wybierz wielkość
1 G
602,70 zł
5 G
2490,00 zł
602,70 zł
Cena katalogowa861,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
602,70 zł
5 G
2490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PdSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
602,70 zł
Cena katalogowa861,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
bp
330 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)