Merck
520659
Sigma-Aldrich
Palladium(II) chloride
≥99.9%
Synonim(y):
Chlorek palladu, Dichlorek palladu, Dichloropallad
Wybierz wielkość
1 G
621,00 zł
5 G
2690,00 zł
25 G
12 150,00 zł
100 G
37 320,00 zł
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
621,00 zł
5 G
2690,00 zł
25 G
12 150,00 zł
100 G
37 320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9%
skład
Pd, 59-60%
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
gęstość
4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Palladium(II) chloride (PdCl2) reacts with unsubstituted or alkyl-substituted cyclic ketones in the CO atmosphere to afford acyclic diesters and acyclic chloro-substituted monoesters.[1] PdCl2 reacts with N,N-dimethylallylamine in methanol to afford di-μ-chloro-bis(2-methoxy-3-N,N-dimethylaminopropyl)dipalladium(II).[2] Palladium dichloride, acetate and acetylacetonate in the [bmim][BF4] or [bmim][PF6] (where[bmim]+ = 1-butyl-3-methylimidazolium cation) ionic liquids have been employed for the hydrodimerization of butadiene to form octa-2,7-dien-1-ol.[3]
Palladium(II) chloride is used as an oxidizing agent[4] and catalyst for the Suzuki-Miyaura[5] and Mizoroki-Heck reactions.[6]
Zastosowanie
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
Palladium(II) chloride (PdCl2) was used in the following studies:
  • As catalyst for the carbonylation of organic tellurides by reaction with carbon monoxide.[7]
  • As a catalyst along with Cu(II) for the deamination of phenethylamines to phenyl substituted pyrroles.[8]
  • Together with PEG 300, promoted efficient Suzuki-coupling of aryl chlorides with aryl boronic acids.[9]
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (919853)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxadiazoline and Ketoimine Palladium (II) Complexes as Highly Efficient Catalysts for Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions in Supercritical Carbon Dioxide
Fernandes RR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(7), 1153-1160 (2011)
The Formation of Carbon to Metal s Complexes between Palladium (II) Chloride and Allylic Amines.
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(2), 287-291 (1967)
A Palladium NNC-Pincer Complex as an Efficient Catalyst Precursor for the Mizoroki- Heck Reaction
Advanced Synthesis & Catalysis, 360(9), 1833-1840 (2018)
Journal of the American Chemical Society, 126, 12046-12046 (2006)
Yuka, Kawashita; et al.
Tetrahedron Letters, 47, 4231-4233 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?