Kluczowe dokumenty
316954
Ammonium perrhenate
≥99%
Synonim(y):
Metaperrhenic acid ammonium salt, Rhenium standard solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhenium
gęstość
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.3O.Re/h1H3;1H2;;;;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a rhenium source to prepare Re nanoparticles for catalytic decomposition of ammonium perchlorate.
- To synthesize ReS2 through a direct sulfidation reaction, for the fabrication of field effect transistors (FETs), digital logic devices, humidity sensors, and rechargeable supercapacitors.
- As a precursor to prepare the heterogeneous catalysts for organic transformations.
- An excellent precursor for the fabrication of ReOx/TiO2 recyclable solidcatalyst for deoxydehydration. For at least six runs in a row, the catalyst demonstrated catalyticactivity, selectivity, and stability without deactivation.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)