Przejdź do
8.14573
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
Synonim(y):
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.46
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-265-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pd](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
InChI key
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)