Przejdź do
193372
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
150,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
261-370-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2217296
150,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
mp
85-88 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
nitrile, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
InChI key
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Application
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7197063979317354
description
99%
description
97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (GC)
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
assay
99%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
functional group
phenyl, nitrile
functional group
-
functional group
-
functional group
Boc, amine, bromo
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
85-88 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
30-32 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)