Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł 542,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)6CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-197-1
Beilstein/REAXYS Number:
1716494
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
542,25 zł
Cena katalogowa723,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
163-165 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
InChI key
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97%, ≥96.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 163-165 °C (lit.) | bp - |
| mp 44-47 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form liquid |
| functional group fluoro | functional group fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?