Przejdź do
205249
Di-tert-butyl dicarbonate
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3COCO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
246-240-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1911173
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Di-tert-butyl dicarbonate, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid or liquid
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of Boc protected amines.
Aminomethyl allene was prepared by reaction of Boc propargyl amine with formaldehyde, diisopropylamine and copper bromide as part of a series of Bovine Plasma Amine Oxidase inactivators.
Tris-Boc protected hydrazine allows preparation of Fmoc ester in a chromophoric reagent to monitor solid-phase aldehydes.
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.
Protection of alcohols as Boc derivatives via Lewis acid catalysis.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Hydrolyzes to t-butanol and CO2; causes internal pressure in bottle if exposed to moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34660852261818282
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥98.0% (GC)
description
Novabiochem®
description
for synthesis
form
solid or liquid
form
solid or liquid
form
crystalline solid
form
liquid
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
functional group
carbonate
functional group
carbonate
functional group
-
functional group
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl dicarbonate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?