Przejdź do
124303
tert-Butyl phenyl carbonate
98%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
243,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-601-8
Beilstein/REAXYS Number:
2361602
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
243,00 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
bp
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carbonate, phenoxy
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl phenyl carbonate was used in determination of octanol-water partition coefficients by microemulsion electrokinetic chromatography. It was also used in the synthesis of 2-nitroindoles. It was used as reagent for mono-Boc protection of α,ω-diamines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254525388076308250
description
98%
description
99%
description
50 wt. % in odorless mineral spirits
description
suitable for HPLC, ≥99.5%
assay
98%
assay
99%
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
bp
118-118.5 °C (lit.)
bp
-
bp
83 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.828 g/mL at 25 °C
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenoxy, carbonate
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)