Przejdź do
15480
Boc-Phe-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine, Boc-L-phenylalanine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
113,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-305-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2219729
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
85-87 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4217071538015481
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
≥99.0% (T)
assay
98%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
mp
85-87 °C (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
mp
150-152 °C
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
optical activity
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Phe-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?