Kluczowe dokumenty
361399
Tetrabutylammonium fluoride solution
75 wt. % in H2O
Synonim(y):
TBAF solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
stężenie
75 wt. % in H2O
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Triple monoamine reuptake inhibitors as a new generation of antidepressants
- Alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers neutral pH in mixed organic-aqueous buffered solutions
- Oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages
- Aryl alkyl alcohols via Nozaki-Hiyama allylation catalyzed by chiral bipyridyldiol ligands and chromium trichloride
- Conjugated dienoic acid esters using Suzuki coupling reactions
- Macrocyclic o-aminobenzamide Hsp90 inhibitorwith antitumor activity
- Phospshoinositide 3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) dual inhibitors
- Anti-diabetic polyacetylenic glucosides
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?