344648
Triethylamine trihydrofluoride
97%
Synonim(y):
Hydrogen fluoride triethylamine, TREAT-HF
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3915 (lit.)
tw
70 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
Klucz InChI
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Vicinal difluorides from epoxides.
- 3-fluoroazetidines.
- 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-β-d-threo-pentofuranosyl)adenine (FddA).
- Multivicinal hexafluoroalkanes.
- Aminomethylated 4-fluoropiperidines and 3-fluoropyrrolidines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter