Merck
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(F) · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.20
Beilstein:
3916184
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
39-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Klucz InChI
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup