Merck
361143
Sigma-Aldrich
Tributyl phosphite
90%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.31
Beilstein:
1703866
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
118-125 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOP(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tributyl phosphite is an alkylphosphite and is reported to inhibit carboxylesterase activity.
Zastosowanie
Tributyl phosphite may be employed as model lubricant additive and its surface chemistry on Fe3O4 in ultrahigh vacuum is investigated.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A M Saboori et al.
Chemico-biological interactions, 80(3), 327-338 (1991-01-01)
Human blood monocyte carboxylesterase (CBE) is inhibited by a variety of organophosphorus compounds including arylphosphates and arylphosphites and some alkylphosphites. Triphenyl phosphate and triphenyl phosphite with Ki values of 8 x 10(-9) M and 4.8 x 10(-8) M, respectively, are
Feng Gao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7557-7568 (2004-08-25)
The surface chemistry of a model lubricant additive, tributyl phosphite (TBPi), is investigated on Fe3O4 in ultrahigh vacuum. A portion of the TBPi desorbs molecularly following adsorption at approximately 200 K, the remainder decomposing either by C-O bond scission to