Przejdź do
208671
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
98%, solid
Synonim(y):
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Palladium(II)bis(triphenylphosphine) dichloride, PdCl2(PPh3)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5280,00 zł
3960,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
237-744-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4935975
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
General description
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride ((PdCl2(PPh3)2) is an organopalladium complex containing tertiary phosphine ligands that is commonly used in C-C bond forming reactions such as Heck arylation, Suzuki coupling, Stille coupling, and Sonogashira coupling.
Application
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride can be used as a catalyst in the:
  • Coupling of 2-iodoanisole and terminal alkynes to synthesize 2,3-disubstituted benzofurans.
  • Copper-free Sonogashira cross-coupling reaction to synthesize diphenylacetylene.
  • Regioselective hydrocarboxylation of styrene.
  • Negishi coupling of fluoroarylzinc pivalates to prepare fluorinated oligophenyls.
  • Coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927759)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
741248412740931225
description
98%
description
-
description
-
description
Umicore
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
-
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is Product 208671, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride soluble in?
    1 answer
    1. It is soluble in chloroform, toluene, and benzene.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is Product 208671, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), cis or trans?
    1 answer
    1. We have not specifically tested the material in regards to what isomer it is, however, based on the synthesis of it, it is believed to be predominately trans.