Merck
731374
Sigma-Aldrich
Tri-n-butylphosphine
99%
Synonim(y):
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
Wybierz wielkość
25 G
556,00 zł
100 G
1740,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
556,00 zł
100 G
1740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
Beilstein:
1738261
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
392 °F
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters[1]
  • [3+2]-Cycloadditions[2]
  • Umpolung addition reactions[3]
  • Reductive carbonylation[4]
  • Allylation reactions[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A. A. Vasil'ev, et al.,
Russian Chemical Bulletin, 59, 605-610 (2010)
A. S. Singh, et al.,
Tetrahedron Letters, 52, 2383-2386 (2011)
Y. Zou, et al.,
Synlett, 7, 1000-1004 (2011)
Substrate-controlled, phosphine-catalyzed domino reactions of activated conjugated dienes: highly diastereoselective synthesis of bicyclic skeletons.
Jianze Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(27), 7418-7422 (2011-05-19)
X. Guan, et al.,
European Journal of Organic Chemistry, 14, 2673-2677 (2011)