Merck
C104809
Sigma-Aldrich
Phenylcyclohexane
≥97%
Synonim(y):
Cyclohexylbenzene
Wybierz wielkość
25 G
199,00 zł
100 G
317,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
199,00 zł
100 G
317,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Beilstein:
1906803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L S Welch et al.
Toxicology and industrial health, 8(4), 47-50 (1992-07-01)
Investigation of this outbreak raises some important points for future research. Although for various reasons the case ascertainment for MCS was not complete, the three MCS patients described here all had preexisting conditions that may have put them at risk.
M P Holsapple et al.
Life sciences, 31(8), 803-813 (1982-08-23)
Initial acute behavioral studies in mice indicated that phencyclidine (PCP) produced marked motor impairment as measured by the inverted screen technique with an ED50 value of 4.1 muMole/kg (i.v.). Phenylcyclohexene (PC) was considerably less active with an ED50 value of
Athanasios Katsoyiannis et al.
Journal of hazardous materials, 152(2), 669-676 (2007-09-15)
Emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs) and carbonyls from carpets of different type (wool, synthetic) over a time period of three days at 23 degrees C, at 45% relative humidity, 0.5 air change rate and a loading factor of 0.4
Eiichi Hayashi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 52(2), 112-116 (2011-04-26)
In order to verify the safety associated with reusing PET and glass bottles, a challenge test was conducted with five surrogate contaminants: 1,1,1-trichloroethane, chlorobenzene, toluene, benzophenone and phenyl cyclohexane. Bottles were filled with a cocktail solution of these contaminants and
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at