Przejdź do
95381
Bismuth oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Synonim(y):
Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(III) oxide, Dibismuth trioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-134-7
MDL number:
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bismuth(III) oxide, purum, ≥98.0% (KT)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
crystals
composition
Bi₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
loss
≤0.2% loss on ignition
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, from V2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202827310646229474
description
purum, ≥98.0% (KT)
description
powder, 99.999% trace metals basis
description
98%
description
≥99.998% trace metals basis
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder and chunks
assay
≥98.0% (KT)
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.998% trace metals basis
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
composition
Bi₂O₃
composition
Bi₂O₃
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
loss
≤0.2% loss on ignition
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)