Merck
325260
Sigma-Aldrich
Methyl glycolate
98%
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
Wybierz wielkość
5 G
213,00 zł
25 G
560,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
213,00 zł
25 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
1699571
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.12 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 52 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Klucz InChI
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Synthesis of methyl glycolate from the carbonylation of HCHO using heteropoly acids (HPAs) as catalysts, followed by esterification with methanol was reported.[1] Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters was reported.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly effective synthesis of methyl glycolate with heteropolyacids as catalysts.
Sun Y, et al.
Catalysis Communications, 10(5), 678-681 (2009)
Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters: comparison with ragout-jet FTIR spectroscopy.
Farnik M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 6(19), 4614-4620 (2004)
Jong-Ryul Park et al.
Biointerphases, 16(1), 011001-011001 (2021-01-07)
Poly(2-alkyl-2-oxazoline) (PAOx) hydrogels are tailorable synthetic materials with demonstrated biomedical applications, thanks to their excellent biocompatibility and tunable properties. However, their use as injectable hydrogels is challenging as it requires invasive surgical procedures to insert the formed hydrogel into the