Merck
146552
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
99%
Synonim(y):
BTEAC
Wybierz wielkość
25 G
114,00 zł
100 G
141,00 zł
500 G
502,00 zł
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
114,00 zł
100 G
141,00 zł
500 G
502,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(Cl)(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.77
Beilstein:
3574984
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Benzyltriethylammonium chloride is a lipophilic phase-transfer catalyst that can be used in phase-transfer catalysis (PTC) to catalyze polycondensation reactions to form high molecular weight polymers under bi-phasic conditions.[1][2][3][4]
It can also be used:
  • To activate hydroxyapatite and natural phosphate for use as a solid support for Knoevenagel condensation and Claisen-Schmidt condensation, respectively at room temperature and in the absence of a solvent.[5][6]
  • To increase the efficiency of mCPBA oxidation of sulfonimine generated from arenesulfonamide and diethyl acetal of an aromatic aldehyde to form 2-sulfonyloxaziridines.[7]
  • In combination with antimony(V) chloride to form a catalytic system for the Friedel-Crafts acylation reactions of arenes with acyl and sulfonyl chlorides.[8]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>527.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 275 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antimony (V) Chloride-Benzyltriethylammonium Chloride Complex as an Efficient Catalyst for Friedel- Crafts Acylation Reactions
Huang A-P, et al.
advanced synthesis and catalysis, 346(6), 599-602 (2004)
Preparation and properties of fluorine-containing polyarylates from tetrafluoroisophthaloyl chloride and bisphenols
Kakimoto M-A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(10), 2747-2753 (1987)
Claisen-Schmidt condensation catalysis by natural phosphate
Sebti S, et al.
Applied Catalysis A: General, 206(2), 217-220 (2001)
Phase-Transfer Catalyzed Polycondensation of α,α-Dichloro-p-xylene with 2, 2-Bis (4-hydroxyphenyl) propane
Yamazaki N and Imai Y
Polymer Journal, 15(8), 603-603 (1983)
Antimony (V) Chloride-Benzyltriethylammonium Chloride Complex as an Efficient Catalyst for Friedel- Crafts Acylation Reactions
Huang A-P, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(6), 599-602 (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?