Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł 270,75 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, thiol
SMILES string
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
InChI key
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene
- methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
A General Strategy for Organocatalytic Activation of C–H Bonds via Photoredox Catalysis: Direct Arylation of Benzylic Ethers
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles | description bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles | description Tween® 0.1 %, bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, red flip cap with septum, pack of 6 bottles |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.187 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 42-43 °C/10 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?