Kluczowe dokumenty
364843
Ethyl glycolate
98%
Synonim(y):
2-Hydroxyacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxyacetate, Ethyl hydroxyacetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)CO
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as starting reagent in the synthesis of 2-ferrocenylfuran
- as substrate during the polycondensation of α-hydroxy acids by enzymes and polyethylene glycol (PEG)-modified enzymes
- in the synthesis of poly(PDL-GA) copolymers, via enzymatic catalysis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)