238058
Ruthenium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ruthenium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
gęstość
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ru]=O
InChI
1S/2O.Ru
Klucz InChI
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst for hydrogen evolution reaction.
- In the preparation of thin-film supercapacitors.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.