Merck
281557
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Synonim(y):
Dipotassium tetracyanoplatinate
Wybierz wielkość
1 G
843,00 zł
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
843,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2Pt(CN)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Klucz InChI
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2