Merck
281565
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate
98%
Synonim(y):
Potassium platinum(II) cyanide hydrate
Wybierz wielkość
1 G
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2Pt(CN)4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.34 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline
ciąg SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
Klucz InChI
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)